Läs mer
Ethanol, Absolute, Primar™ for Trace Elemental Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 12478750 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 12478750
Brand: Fisher Chemical E/0655DF/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Specifikationer
pH 7
Smältpunkt -114°C
CAS 64-17-5
Färg Colorless
Kokpunkt 78°C
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Amber Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylformel C2H6O
MDL-nummer 3568
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn ethanol
Molekylvikt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vikt 46.07g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol, absolute
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.