Läs mer
Etanollösning 70 %, molekylärbiologi, Fisher BioReagents™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
Beskrivning
- DNas och Protease testade för att verifiera frånvaron av hydrolytiska enzymer
- Kombinera denna blandning med kommersiell“ mini-prep“ kit eller traditionell extraktion
- Absolut etanol av ACS-kvalitet som används vid beredning av lösning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 70% Ethanol Solution |
| Smältpunkt | -114 °C |
| CAS Min % | 70% |
| Färg | Färglös |
| CAS Max % | 30% |
| Densitet | 0.80g/cm3 |
| Kokpunkt | 78°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | HDPE-flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |