Läs mer
Etanollösning, Denaturerad, Steril, Tillverkad med USP Vatten för injektion, 70 %, BAKER™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15538794 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 gL
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
3.8 L
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15538794
Brand: Avantor J.T.Baker P00403
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
En klass av kemikalier för laboratoriebruk
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol Solution
Namnnotering Denatured, Sterile, Made with USP Water for Injection
CAS 64-17-5
Kvantitet 1 gL
Flampunkt 25.00°C
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 0.88kg
Molekylformel C2H6O
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn etanol
Molekylvikt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vikt 46.07
Procent renhet 70%