Läs mer
Etylsuccinylklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7020690
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11460683
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12734.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14794-31-1 | C6H9ClO3 | 164.585 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14794-31-1
Molekylformel C6H9ClO3
Molekylvikt (g/mol) 164.585
MDL-nummer MFCD00000751
InChI-nyckel IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl succinyl chloride, ethyl 3-chloroformyl propionate, ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, ethyl ester, 3-carboethoxypropionyl chloride, ethoxycarbonylpropionyl chloride, 3-ethoxycarbonylpropionyl chloride, propionic acid, 3-chloroformyl-, ethyl ester, 4-chloro-4-oxo-butanoic acid ethyl ester, beta carbethoxy propionyl chloride
PubChem CID 84648
IUPAC-namn etyl-4-klor-4-oxobutanoat
LEDER CCOC(=O)CCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl succinyl chloride
Densitet 1.163
Kokpunkt 88°C to 90°C (11 mmHg)
Flampunkt 84°C (183°F)
Odör Acrid
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1766126
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 164.59
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.