Läs mer
Ethyl vinyl ether, 99%, stab.
Produktkod. 11448920
Kvantitet:
250 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
250ml
500ml
Produktkod. 11448920
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15691.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109-92-2 | C4H8O | 72.11 g/mol
Etylvinyleter används i doftämnen, smörjoljetillsatser och kryddberedning. Det fungerar som en mellanprodukt för sulfadiazin. Det finner tillämpning i läkemedel som anestetika och analgetika. Vidare används det som lösningsmedel i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylvinyleter används i doftämnen, smörjoljetillsatser och kryddberedning. Det fungerar som en mellanprodukt för sulfadiazin. Det finner tillämpning i läkemedel som anestetika och analgetika. Vidare används det som lösningsmedel i organisk syntes.
Löslighet
Blandbar med vanliga organiska lösningsmedel. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syre och syror. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-92-2
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00009248
InChI-nyckel FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl vinyl ether, ethoxyethene, ethoxyethylene, ethene, ethoxy, 1-ethoxyethene, 1-ethoxyethylene, vinyl ethyl ether, vinamar, ether, ethyl vinyl, ether, vinyl ethyl
PubChem CID 8023
IUPAC-namn etenoxietan
LEDER CCOC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl vinyl ether
Namnnotering stabilized
Smältpunkt -115°C
Densitet 0.754
Kokpunkt 33°C to 34°C
Flampunkt −45°C (−49°F)
Odör Ether-like
Linjär formel CH2=CHOCH2CH3
Brytningsindex 1.3765
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN1302
Beilstein 605351
Löslighetsinformation Miscible with common organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vikt 72.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.