Läs mer
etyl-2-amino-4-(4-metoxifenyl)-3-tiofenkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10380463
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10380463
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07020EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 15854-11-2
Molekylformel C14H15NO3S
Molekylvikt (g/mol) 277.338
MDL-nummer MFCD01917484
InChI-nyckel ZUOUKGJUHCKVDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-methoxyphenyl-,ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxy-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-, ethyl ester
PubChem CID 727641
IUPAC-namn etyl 2-amino-4-(4-metoxifenyl)tiofen-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)OC)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyle2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-3-thiophenecarboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 277.34
Procent renhet 97%