Läs mer
EDTA dinatriumsaltdihydrat, Reag. Ph. EUR, 99-101 %,≤ 0,1 % NTA (HPLC), för komplexometri, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
6 x 50 g
1 kg
6 x 100 g
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25kg
500g
50g
Paket med 6
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3900609 |
| Flampunkt | >100°C (>212°F) |
| IUPAC-namn | disodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;dihydrate |
| Formel vikt | 372.24g/mol |
| Procent renhet | 99 to 101% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H332-Skadligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.