Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra dinatriumsaltlösning 0,01M (0,02N), NIST Standardlösning färdig att använda, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10764181 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
Produktkod. 10764181
Brand: Fisher Chemical J/3720/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Etylendiamintetraättiksyra dinatriumsaltlösning 0,01M (0,02N), NIST Standardlösning färdig att använda, för volymetrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-33-3
Molekylformel C10H14N2Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 336.21
MDL-nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI-nyckel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboxylatometyl)azaniumyl]etyl-(karboxylatmetyl)azaniumyl]acetat
LEDER [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2.5 L
Förpackning HDPE plastflaska