Läs mer
Etylendiamintetraättiksyra, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediaminetetraacetic Acid |
| Tändningsrester | ≤0.1% (as SO4) |
| Förpackning | Plastflaska |
| Linjär formel | (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 1716295 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water (0.4g/L at 20°C) |
| IUPAC-namn | 2-({2-[bis(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)ättiksyra |
| Formel vikt | 292.24g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethylenediaminetetraacetic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ethylenediaminetetraacetic acid