Läs mer
Tocris Bioscience™ Etoposide
Kvantitet:
100 mg
Beskrivning
Etoposide is a DNA topoisomerase II inhibitor (IC50 = 59.2 μM). Anticancer. Also enhances adeno-associated virus (AAV) transduction of HeLa cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etoposide |
| CAS | 33419-42-0 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C29H32O13 |
| Formel vikt | 588.56 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 588.56 |