Läs mer
IKA™ ETS-D6 Elektroniska kontakttermometrar
Handla allt IKA Produkter
Typ:
Elektronisk kontakttermometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 3 patenterade driftlägen av IKA |
| Höjd (metrisk) | 98 mm |
| Modell | ETS-D6 |
| Storlek | Betydande |
| Temperatur (metrisk) | -50 °C till +450 °C |
| Typ | Elektronisk kontakttermometer |
| Bredd (metrisk) | 96 mm |
| Vikt (metrisk) | 0.2 kg |
| Visa | LCD |
| Noggrannhet | ±0,1 K |
| Visa mer |