Läs mer
Europium(III)nitrathexahydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4408088
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11387108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 015290.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10031-53-5 | EuH12N3O15 | 446.066 g/mol
Europium(III)nitrathexahydrat används vid framställning av läkemedel, jordbrukskemikalier och andra kemiska produkter. Den används som en katalysator och en komponent i specialstål. Det används också vid syntes av ljusavgivande nanomaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-53-5
Molekylformel EuH12N3O15
Molekylvikt (g/mol) 446.066
MDL-nummer MFCD00149700
InChI-nyckel JVYYYCWKSSSCEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium nitrate hexahydrate, europium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, europium 3+ salt, hexahydrate, eu.3no3.6h2o, ksc494m3l, europium 3+ trinitrate hexahydrate, europium iii nitrate hydrate, reacton, europium iii nitrate hexahydrate trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 202256
IUPAC-namn europium(3+);trinitrat;hexahydrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Eu+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium(III) nitrate hexahydrate
Smältpunkt 85°C
Färg Färglös
Fysisk form Crystalline or Powder
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 446.06 (337.97 Anhydrous)
Odör Odorless
Utseende Colorless crystalline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.