Läs mer
IKA™ EUROSTAR 200 Digital Overhead Omrörare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7163872 Handla allt IKA Produkter
Pluggtyp:
EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13410577
Brand: IKA™ 0003990000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extremt kraftfull laboratorieomrörare för högviskösa applikationer och intensiv blandning för mängder upp till 100 L (H2O ).
  • Justerar automatiskt hastigheten genom mikroprocessorstyrd teknik inom hastighetsområdet
  • Säkerhetskretsar installerade säkerställer automatisk avstängning vid anti-stall eller överbelastning
  • Kontinuerlig jämförelse mellan axelhastighet och önskad hastighet upprätthålls och variationer justeras automatiskt
  • Garanterar en konstant hastighet även vid förändringar i provets viskositet
  • Digital hastighetsdisplay
  • Steglöst justerbar hastighet
  • Genomskjutande omröraraxlar
  • Överbelastningsskydd
  • Kortvarig överbelastningsdrift
  • Tunt hölje
  • Tyst drift
  • Visning av felkod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 6 till 2000 rpm
Kapacitet 100 L
Visa 7 Segment LED
Spänning 230 V
Wattal 130 w
Höjd (metrisk) 274 mm
Bredd (metrisk) 91 mm
Elektriska krav 230V, 50/60Hz, 130w
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp EU
Modell EUROSTAR 200 Digital
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Vridmoment 200 Ncm
Viskositet 100 000 mPas