Läs mer
IKA™ EUROSTAR 40 Digital Overhead Omrörare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7163873 Handla allt IKA Produkter
Pluggtyp:
EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13440567
Brand: IKA™ 0004444000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universell laboratorieomrörare utformad för enkla omrörningsuppgifter för mängder upp till 25 L (H2O ).
  • Säkerhetskretsar installerade säkerställer automatisk avstängning vid anti-stall eller överbelastning
  • Kontinuerlig jämförelse mellan axelhastighet och önskad hastighet upprätthålls och variationer justeras automatiskt
  • Garanterar en konstant hastighet även vid förändringar i provets viskositet
  • Digital hastighetsdisplay
  • Steglöst justerbar hastighet
  • Genomskjutande omröraraxlar
  • Överbelastningsskydd
  • Kortvarig överbelastningsdrift
  • Tunt hölje
  • Tyst drift
  • Visning av felkod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 0/30 till 2000 rpm
Kapacitet 25 L
Visa Digital
Spänning 100/115/230 V
Djup (metrisk) interiör 208 mm
Diameter (metrisk) axel 11 mm
Höjd (metrisk) 248 mm
Toppplattans diameter (metrisk) 16 mm
Bredd (metrisk) 86 mm
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp EU
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529
Material Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Modell Eurostar 40 digital
Skyddsklass IP40
Vridmoment 40 Ncm
Typ Blandare
Viskositet 30 000 mPas
Vikt (metrisk) 4.4 kg