Läs mer
Eutech™ Konduktivitetskalibreringspåsar
Konduktivitet:
10 μS/cm
1413 μS/cm
2764 μS/cm
447 μS/cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Få snabba, exakta och bekväma konduktivitetsmätningar med NIST_traceable Eutech™ Konduktivitetskalibreringspåsar. Sätt helt enkelt in elektroden i dospåsen, kalibrera, skölj och kassera påsen– ingen separat behållare behövs.
Features:
- Conductivity Standards Sachet -20 ml
- NIST Traceable
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KCl Conductivity Sachets |
| Konduktivitet | 447 μS/cm |
| Lösningstyp | Calibration Solution |
| Typ | Conductivity Standard |
| Industry Type | Field, School, Laboratory Use |