Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ ECOECTESTHIGH Conductivity Meter
Beskrivning
De Eutech EcoTestr EC-serien kommer med robusta, robusta stiftsensorer i rostfritt stål, vilket ger dig snabba, pålitliga konduktivitetsmätningar. Idealisk för användning i ett brett spektrum av konduktivitetstillämpningar, såsom trädgårdsskötsel i hydroponi, fiskodling, pooler, galvanisering och andra vatten-/avloppsvattenapplikationer. Alternativ för manuell kalibrering för bättre noggrannhet med kalibreringar nära provet. Click-lock batterifacket kräver inga verktyg för batteribyte. Hold-funktionen fryser läsningen tillfälligt för att underlätta inspelningen. Sensorskydd som fungerar som en behållare för prover eller kalibreringslösning.
Specifications
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Waterproof EcoTestr EC High with ATC; 1 point Calibration |
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±1 % full skala (± 2 % över 10 mS/cm) |
| Mätlägen | Konduktivitet |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0 mS/cm to 19.9 mS/cm |
| Visningstyp | LCD |
| IP-betyg | IP67 |