Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ SALTTEST11 Salinitetsmätare
Produktkod. 10208533
Mätlägen:
Salthalt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10208533
Brand: Thermo Scientific™ 01X377232
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få snabba och exakta salthaltsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
De Eutech™ SALTTEST11 Salinity Meter är idealisk för dina grundläggande vattentestningsbehov för salthalt. Allmänna applikationer är: för användning i vatten- och avloppsrening, pannblåsning, galvanisering av sköljtankar, dricksvatten, hydrokultur, tryckeri, vattenbruk, akvarier, fiskodlingar, simbassänger och spa.
Funktioner
  • Växlar mellan° C och° F är nu en vind med ett enkelt tryck på en knapp. Direkt temperaturavläsning på testaren sparar dig besväret med en extra termometer.
  • Stor skärm - Displayläge, ATC och batterinivå.
  • Användarens utbytbar sensor - Byt ut sensorerna själv. Sensorelementet är av SS316 rostfritt stål och överlägsen kemisk hållbarhet VALOX™ sensorhöljet ger dig år av problemfri drift och minimalt underhåll.
  • Vattentät, anti-roll design - IP67-klassat vattentätt hölje håller testaren vattentät även under våta förhållanden. Unik anti-roll ribbad design säkerställer ett stadigt grepp.
Specifikationer
  • Område: 0 till 10,00 ppt
  • Upplösning: 0,10 ppt
  • Noggrannhet:± 1 % av full skala
  • ATC: Ja (0 till 50° C)
  • Kalibreringspunkt: 1 poäng
  • Temperaturkoefficient: 2% per° C
  • Normaliseringstemperatur: 25,0° C
  • Auto av: 8,5 minuter efter senaste knapptryckning
  • Icke-flyktigt minne: Ja
  • Driftstemperatur: 0 till 50° C
  • Strömbatteri: 4 x 1,5V 'A 76'mikro alkaliska batterier
  • Batterilivslängd: mer än 150 timmar
  • Mått/vikt: Testare: 16,5 x 3,8 cm ; 90g, förpackning: 22 x 6 x 5 cm; 170 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
IP-betyg IP67
Mätlägen Salthalt
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C