Läs mer
TDS 442 standardlösning, Eutech™
Produktkod. p-7114266
Kemiskt namn eller material:
442 Kalibreringslösning
442 Standardlösning
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 15107623
Brand: Thermo Scientific Eutech 01X109104
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För TDS-kalibrering och standarder, välj från våra tillgängliga ™Eutechs TDS-standarder, kalibreringar och lösningar
Eutech™ TDS standardlösningar används som standard för TDS-mätare. Få snabba och exakta konduktivitets-TDS-mätningar med hjälp av Eutech™ TDS-mätare i fält, laboratorier och skolor.
Funktioner
  • Buffertar och kalibreringslösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor– ekonomisk och bekväm för laboratorieanvändning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 442 Standardlösning
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
pH 7
Kokpunkt 102.4°C
Lösningstyp Standard Solution
Typ TDS Standard
Industry Type Laboratory Use
Kvantitet 480 mL