Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 6+ pH-mätare
Produktkod. p-7122798
Typ:
Mätare med 3-i-1-kombinationselektrod
Mätare med pH-elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10548135
Brand: Thermo Scientific™ 01X245026
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Eutech™ pH 6+ pH-mätare ECPH602PLUSK med enkel Junction pH-elektrod och ECPH603PLUSK med 3-i-1 pH/temperatur Combi Elektroder är idealiska val för rutintillämpningar i laboratorier, produktionsanläggningar och skolor.
Funktioner
  • Flerpunktskalibrering (upp till 5 punkter) med automatisk buffertigenkänning - val av USA , NIST eller renvattenbuffertstandarder med± 0,01 pH-noggrannhet
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) för högsta noggrannhet vid fluktuerande temperaturer
  • Håll-funktionen fryser läsningen tillfälligt för enkel visning och inspelning
  • Auto-Power Off sparar batteriström efter att den inte används
  • Självdiagnostik med meddelandekoder för enkel felsökning
  • Stor anpassad LCD ger optimal visning även på avstånd
  • Den skyddande gummistöveln skyddar meter från oavsiktliga stötar och har ett robust inbyggt stativ för enkel bänkskåp
  • Robust bärväska (tillval) ger praktisk mätarekalibrering och mätning på plats
  • pH-buffertalternativ: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA ),1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST ), 4,10, 6,97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Eutech pH 6+ pH-mätare med enkelkopplings-pH-elektrode ECFC7252101B, ATC-elektrod ECPHTEM01P & pH-bärarsats (Inkluderar 1 x pH 4,01, pH 7,00 buffertlösningar, förvaringslösning och 1 x avjoniserat (skölj)vatten (60 ml vardera av gummi)
Inkluderar Automatisk avstängning efter 17 minuter; Håll och självdiagnostiska meddelanden
Noggrannhet (temperatur) ±0,05 °C
Noggrannhet (mV) ±1
Noggrannhet (pH) ±0,01
Område (pH) 0 till 14
Räckvidd (mV) -1000 till 1000
Upplösning (mV) 1 mV
Kalibreringspunkter Upp till 5
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Visningstyp LCD
Temperaturkompensation Automatisk/manuell (0 °C till 100 °C)
Batterityp 4 st AAA x 1,4V batterier
Typ Mätare med pH-elektrod