Läs mer
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart termostaterad linjär 8-cellsväxlartillbehör
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Evolution One/One Plus och Evolution Pro spektrofotometrar
Evolution One/One Plus spektrofotometrar med programvara INSIGHT
Temperatursondsnav, PN 840-214600
Typ:
Smart termostaterad linjär 8-cellsväxlare
Temperatursond
Temperatursondsnav och sond
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Placera upp till åtta prover exakt med Thermo Scientific™ Evolution™ Smart termostaterad linjär 8-cellsväxlare tillbehör för Thermo Scientific™ Evolution™ spektrofotometrar. Termostatering, där så krävs, utförs med ett flöde av vatten från ett externt temperaturkontrollerat recirkulerande vattenbad.
Översikt
- Få ut det mesta av din ’spektrofotometers kapacitet
- Automatisera mätning av upp till 8 prover
- Automatisera mätning av standarder för QA/QC-mätningar
- Mät multicellkinetikreaktioner
Funktioner
- Temperaturområde: -10 ° till 100 °C
- Precisionscellhållarmekanism håller säkert upp till 8 standardceller med 10 mm banlängd
- Automatisk igenkänning och justering
- Precisionskonstruerat celltransportsystem erbjuder tyst drift och positioneringsnoggrannhet
- Enkla anslutningar för temperaturkontroll av cirkulerande vätska
- Uppsamlingsbricka och avlopp fångar upp eventuella läckande prover
- Full mjukvarukontroll med Thermo Scientific™ INSIGHT™ programvara på Evolution 200 och Thermo Scientific ™ VISIONpro™ programvara på Evolution 300
Konfigurationer:
- Använd endast i provposition av Evolution 200/300
Alternativ:
- Recirkulatorpaket för temperaturkontroll
- Lämpliga temperatursond(ar) för temperaturövervakning
OBS: Mikrocell- och semi-mikrocellapplikationer med detta tillbehör rekommenderas inte.
Specifikationer
Specifikationer
| Konfigurationsdetaljer | Anslut tillbehöret till datorn som styr spektrofotometern med INSIGHT eller det lokala styrhuvudet på spektrofotometern. Temperaturavläsningar från alla anslutna sonder kan visas“ bo” inom INSIGHT och registreras med varje cellmätningsavläsning. |
| Anslutningar | Miniatyrtermoelement, 1,8 m USB kabel medföljer |
| Mått (L x B x H) | 201 x 104 x 34 mm |
| Typ | Temperatursondsnav och sond |
| För användning med (utrustning) | Evolution One/One Plus och Evolution Pro spektrofotometrar |
| Inkluderar | Sondnav, enkel temperatursond (840-219500) och USB kabel för anslutning till dator som kör INSIGHT |
| Nödvändiga tillbehör | Ytterligare sonder (840-219500) för att mäta celler bortom den första |
| Upplösning | ±0,1 °C |
| Temperaturprecision | >0,2 %± 0,5° C |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 till 350 °C |