Läs mer
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart termostaterad linjär 8-cellsväxlartillbehör
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Evolution One/One Plus och Evolution Pro spektrofotometrar
Evolution One/One Plus spektrofotometrar med programvara INSIGHT
Temperatursondsnav, PN 840-214600
Typ:
Smart termostaterad linjär 8-cellsväxlare
Temperatursond
Temperatursondsnav och sond
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Placera upp till åtta prover exakt med Thermo Scientific™ Evolution™ Smart termostaterad linjär 8-cellsväxlare tillbehör för Thermo Scientific™ Evolution™ spektrofotometrar. Termostatering, där så krävs, utförs med ett flöde av vatten från ett externt temperaturkontrollerat recirkulerande vattenbad.
Översikt
- Få ut det mesta av din ’spektrofotometers kapacitet
- Automatisera mätning av upp till 8 prover
- Automatisera mätning av standarder för QA/QC-mätningar
- Mät multicellkinetikreaktioner
Funktioner
- Temperaturområde: -10 ° till 100 °C
- Precisionscellhållarmekanism håller säkert upp till 8 standardceller med 10 mm banlängd
- Automatisk igenkänning och justering
- Precisionskonstruerat celltransportsystem erbjuder tyst drift och positioneringsnoggrannhet
- Enkla anslutningar för temperaturkontroll av cirkulerande vätska
- Uppsamlingsbricka och avlopp fångar upp eventuella läckande prover
- Full mjukvarukontroll med Thermo Scientific™ INSIGHT™ programvara på Evolution 200 och Thermo Scientific ™ VISIONpro™ programvara på Evolution 300
Konfigurationer:
- Använd endast i provposition av Evolution 200/300
Alternativ:
- Recirkulatorpaket för temperaturkontroll
- Lämpliga temperatursond(ar) för temperaturövervakning
OBS: Mikrocell- och semi-mikrocellapplikationer med detta tillbehör rekommenderas inte.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibilitet | Inte kompatibel med:, Smart tillbehörsbaskontakt för temperatursond. Välj PN 10011401 för direkt anslutning till en Smart tillbehörsbas., VISION mjukvara |
| Diameter (engelska) | 0,040 tum. |
| Typ | Temperatursond |
| För användning med (utrustning) | Temperatursondsnav, PN 840-214600 |
| Nedsänkningsdjup | 2 mm |
| Inkluderar | Enkel temperatursond utrustad med proppar för kyvetter med antingen en rund öppning för en propp eller en vanlig fyrkantig öppning för ett lock |
| Längd (engelska) | 1,5 tum |
| Material | Stål, rostfritt |
| Typ av termoelement | Typ T |