Läs mer
Thermo Scientific™ Evolution™ Pro UV-Vis-spektrofotometrar
Produktkod. 17309263 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Evolution Pro + Lamp INTL USP/EP Standards Bundle
Evolution Pro + Mercury Lamp INTL Pharma Value-paket
Evolution Pro INTL Pharma Värdepaket
Evolution Pro INTL USP/EP-standardpaket
UV-Vis-specifikation med kvicksilverlampapaket
UV-Vis-spektrofotometer
Produktkod. 17309263
Brand: Thermo Scientific™ 840340100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis-spektrofotometrar kombinerar pålitlig och mångsidig hårdvara med Thermo Scientific™ Insight™ Pro-programvara som är lätt att lära sig och lätt att använda. Tillsammans kommer de att uppfylla de olika behov som din organisation kräver av ett analysverktyg.
För rutinmässig, komplex forskning och avancerade tillämpningar, inklusive nuvarande överensstämmelse, sammanför Thermo Scientific Evolution Pro UV-Vis Spectrophotometer-serien pålitlig, mångsidig hårdvara, ett brett utbud av tillbehör, med Thermo Scientific Insight Pro-programvara som är lätt att lära sig och lätt att använda.
Tillämpningar:
Akademiska, kemiska produkter, mat & dryck, kemiska produkter miljö, industriell QA/QC, materialvetenskap, läkemedel
Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometrar:
  • Lita på den optiska designen med dubbla strålar som ger enastående tillförlitlighet, precisionsprestanda och långsiktig stabilitet för de mest krävande tillämpningarna.
  • Optimerad prestanda för avancerade testkrav och kapacitet för högsta upplösning med valbara bandbredder på 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 och 4,0 nm.
  • Försäkra dig om att dina data är korrekta med valfri Calibration Validation Carousel (CVC) för automatisk prestandaverifiering.
  • Få omedelbara mätningar och utmärkt prestanda över hela våglängdsområdet 190-1100 nm med xenonblixtlampa.
Gå snabbare från prov till svar:
  • Gå enkelt från prov till slutrapport - med intuitiv INSIGHT Pro-programvara som guidar dig hela vägen.
  • Få de resultat du behöver för kvantitativ analys, skanning och kinetiktillämpningar med omfattande programvaruverktyg för datainsamling, bearbetning och rapportering.
  • Anpassa även komplexa metoder med lätthet med hjälp av arbetsflödesorienterade tillämpningsmoduler.
  • Säkerställ datasäkerhet med INSIGHT Pro Security Software-verktyg som tillval för att hjälpa dig att uppnå nuvarande 21 CFR Part 11-överensstämmelse i ditt farmaceutiska labb.
Förbättra produktiviteten med provtagningsflexibilitet:
  • Snabba upp din analys med Thermo Scientific™ Smarta tillbehör med snap-in-design för bekvämlighet och konsekvens.
  • Eliminera manuell inställning med automatisk igenkänning och programvaruintegrering av pipetter, cellväxlare och auto-samplertillbehör.
  • Dra fördel av Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometerns breda strålseparation och stora provfack, vilket ger flexibilitet för unika tillbehör och avancerade tillämpningar.
Föreskrifts-/kvalitetskontrollmiljöer:
För att använda Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometer i en reglerad eller kvalitetskontrollerad miljö erbjuder vi ett brett urval av efterlevnadsprodukter och -tjänster för att minska implementeringstiden och säkerställa systemets prestanda.
Evolution Pro Pharma Value Bundles innehåller:
  • Evolution Pro Spectrometer
  • INSIGHT Pro med säkerhetsprogramvara
  • Validator för Insight Pro US Ltr eller INTL A4-pappersversion
  • Kvalificeringsfiltersats för UV-Vis
Evolution Pro USP/EP Standards Pharma Bundles innehåller:
  • Evolution Pro Spectrometer
  • INSIGHT Pro med Security-programvara
  • Validator för Insight Pro US Ltr eller INTL A4 pappersversion
  • USP- och EP UV-standardsats
  • USP- och EP Visible-standardsats
Information om beställning av tillbehör:
Alla tillbehör säljs separat. Andra tillbehör inkluderar cellväxlare, kyvett- och testhållare, kalibreringskaruseller, pipetter, fiberoptiska sonder, provtagning med liten volym och tillbehör för reflektans och snabb blandning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Baslinjeplanhet ±0,001 A (200 till 800 nm), 2,0 nm SBW, utjämnad
Detektortyp Dubbla matchade kiselfotodioder
Produktlinje Evolution Pro
Spektral bandbredd 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm Valbart
Typ UV-Vis-specifikation med kvicksilverlampapaket
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
Drift <0,0005 A/tim, 500 nm, 2,0 nm SBW, 2 timmars uppvärmning
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz
För användning med (applikation) Akademiska, kemiska produkter, mat och dryck, kemiska produkter miljö, industriell QA/QC, materialvetenskap, läkemedel
Inkluderar Evolution Pro UV-Vis Spectrophotometer with Mercury lamp
Lampans livslängd >5 år eller längre om du inte använder livesignal
Buller 0A:< 0,00018 A
1A:< 0,00022 A
2A:< 0,00050 A
500 nm, 2,0 nm SBW, RMS
Optisk design Modifierad Ebert
Dubbelstråle med prov- och referenskyvett/tillbehörspositioner
Farmakopéöverensstämmelsetestning Våglängdsnoggrannhet: ±0,3 nm 190–900 nm
Våglängd Repeterbarhet: SD 10 meas. <0,1 nm
absorptionsnoggrannhet: ±0,010A vid 1A, ± 0,010A vid 2A
Absorbans Repeterbarhet: ±0,0025A @ 1A
Ströljus: 198 nm med KCl> 2A, 220 nm med NaI> 3A, 300 nm med aceton> 3A, 340 nm med NaNO2> 3A
Upplösning: Topp-/dalförhållande> 1,8 @ 1 nm SBW-inställning
Fotometrisk noggrannhet 1 A:± 0,004 A, 2 A:± 0,004 A, 3 A:± 0,006 A, uppmätt vid 440 nm med filter med neutral densitet spårbara till NIST
Fotometrisk display ±6 A
Fotometriskt område >4 A
Fotometrisk repeterbarhet 1 A:± 0,0025 A
Skanna ordningslägen Absorbans, % transmittans, % reflektans, Kubelka-Munk, log(1/R), log(Abs), ABS x Faktor, intensitet, 1:a–4:e derivatan
Skanningshastighet Variabel, upp till 6000 nm/min.
Stray Light KCl, 198 nm:≤ 0,4 % T
NaI, 220 nm:≤ 0,032 % T
NaNO2, 340 nm:< 0,01 % T
Garanti 3-års garanti för byte av källa
Våglängdsnoggrannhet ±0,20 nm (546,07 nm Hg emissionslinje),± 0,30 nm, 190 till 900 nm
Våglängdsdataintervall 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05 nm
Våglängds repeterbarhet Standardavvikelse för 10 mätningar< 0,05 nm