Läs mer
Thermo Scientific™ Evolution™ Pro UV-Vis-spektrofotometrar
Produktkod. 17405613 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Evolution Pro + Lamp INTL USP/EP Standards Bundle
Evolution Pro + Mercury Lamp INTL Pharma Value-paket
Evolution Pro INTL Pharma Värdepaket
Evolution Pro INTL USP/EP-standardpaket
UV-Vis-specifikation med kvicksilverlampapaket
UV-Vis-spektrofotometer
Produktkod. 17405613
Brand: Thermo Scientific™ 912A1112
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis-spektrofotometrar kombinerar pålitlig och mångsidig hårdvara med Thermo Scientific™ Insight™ Pro-programvara som är lätt att lära sig och lätt att använda. Tillsammans kommer de att uppfylla de olika behov som din organisation kräver av ett analysverktyg.
För rutinmässig, komplex forskning och avancerade tillämpningar, inklusive nuvarande överensstämmelse, sammanför Thermo Scientific Evolution Pro UV-Vis Spectrophotometer-serien pålitlig, mångsidig hårdvara, ett brett utbud av tillbehör, med Thermo Scientific Insight Pro-programvara som är lätt att lära sig och lätt att använda.
Tillämpningar:
Akademiska, kemiska produkter, mat & dryck, kemiska produkter miljö, industriell QA/QC, materialvetenskap, läkemedel
Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometrar:
  • Lita på den optiska designen med dubbla strålar som ger enastående tillförlitlighet, precisionsprestanda och långsiktig stabilitet för de mest krävande tillämpningarna.
  • Optimerad prestanda för avancerade testkrav och kapacitet för högsta upplösning med valbara bandbredder på 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 och 4,0 nm.
  • Försäkra dig om att dina data är korrekta med valfri Calibration Validation Carousel (CVC) för automatisk prestandaverifiering.
  • Få omedelbara mätningar och utmärkt prestanda över hela våglängdsområdet 190-1100 nm med xenonblixtlampa.
Gå snabbare från prov till svar:
  • Gå enkelt från prov till slutrapport - med intuitiv INSIGHT Pro-programvara som guidar dig hela vägen.
  • Få de resultat du behöver för kvantitativ analys, skanning och kinetiktillämpningar med omfattande programvaruverktyg för datainsamling, bearbetning och rapportering.
  • Anpassa även komplexa metoder med lätthet med hjälp av arbetsflödesorienterade tillämpningsmoduler.
  • Säkerställ datasäkerhet med INSIGHT Pro Security Software-verktyg som tillval för att hjälpa dig att uppnå nuvarande 21 CFR Part 11-överensstämmelse i ditt farmaceutiska labb.
Förbättra produktiviteten med provtagningsflexibilitet:
  • Snabba upp din analys med Thermo Scientific™ Smarta tillbehör med snap-in-design för bekvämlighet och konsekvens.
  • Eliminera manuell inställning med automatisk igenkänning och programvaruintegrering av pipetter, cellväxlare och auto-samplertillbehör.
  • Dra fördel av Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometerns breda strålseparation och stora provfack, vilket ger flexibilitet för unika tillbehör och avancerade tillämpningar.
Föreskrifts-/kvalitetskontrollmiljöer:
För att använda Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometer i en reglerad eller kvalitetskontrollerad miljö erbjuder vi ett brett urval av efterlevnadsprodukter och -tjänster för att minska implementeringstiden och säkerställa systemets prestanda.
Evolution Pro Pharma Value Bundles innehåller:
  • Evolution Pro Spectrometer
  • INSIGHT Pro med säkerhetsprogramvara
  • Validator för Insight Pro US Ltr eller INTL A4-pappersversion
  • Kvalificeringsfiltersats för UV-Vis
Evolution Pro USP/EP Standards Pharma Bundles innehåller:
  • Evolution Pro Spectrometer
  • INSIGHT Pro med Security-programvara
  • Validator för Insight Pro US Ltr eller INTL A4 pappersversion
  • USP- och EP UV-standardsats
  • USP- och EP Visible-standardsats
Information om beställning av tillbehör:
Alla tillbehör säljs separat. Andra tillbehör inkluderar cellväxlare, kyvett- och testhållare, kalibreringskaruseller, pipetter, fiberoptiska sonder, provtagning med liten volym och tillbehör för reflektans och snabb blandning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Evolution Pro
Spektral bandbredd 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm Valbart
Typ Evolution Pro INTL Pharma Värdepaket
Inkluderar Evolution Pro UV-Vis Spectrometer, INSIGHT Pro with Security Software, Validator for Insight Pro A4 Paper Version, Qualification Filter Kit for UV-Vis