Läs mer
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-synliga spektrofotometrar Smart termostaterad 7-cells roterande växlare
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Evolution One/One Plus spektrofotometrar med programvara INSIGHT
Typ:
Smart termostaterad 7-cells roterande växlare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kontrollera temperaturen effektivt med ett cirkulerande vattenbad med hjälp av Thermo Scientific™ Evolution™ UV-synliga spektrofotometrar Smart termostaterad 7-cells roterande växlare. I kombination med en vätskecirkulator ger denna cellväxlare kontroll av provtemperaturen för upp till 7 prover eller standarder.
- Enkelt att använda provpositioneringstillbehör för användning med Thermo Scientific™ Evolution™ 200-serien och 300 spektrofotometrar.
- Tillbehörsstyrning helt integrerad i programvaran Thermo ™ Scientific™ INSIGHT och Thermo Scientific™ ™ VISION.
- Automatisk mjukvaruigenkänning, smart justering och serienummerrapportering
- Inkluderar karusell och motorbas.
- När den placeras i både prov- och referensstrålar (endast Evolution 300), tillåter denna cellväxlare jämförelse av upp till 7 prover med 7 unika referenser.
- Övervaka temperaturen i en cell med temperatursondstillbehör för smarta tillbehör, katalognummer 0011401.
- När du använder detta tillbehör i en reglerad miljö eller QC-miljö, finns ett komplett systemkvalificeringspaket tillgängligt för att säkerställa överensstämmelse med instrument och tillbehör som en komplett enhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibilitet | Kompatibel med temperatursondstillbehör för smarta tillbehör, katalog#10011401 |
| Konfigurationsdetaljer | Evolution One/One Plus- endast provposition, Evolution Pro- prov och referenspositioner |
| Typ | Smart termostaterad 7-cells roterande växlare |
| För användning med (utrustning) | Evolution One/One Plus spektrofotometrar med programvara INSIGHT |
| Inkluderar | Karusell och motorbas |
| Termostatering | Termostatering med strömmande vätska från en extern temperaturstyrd recirkulator |