Läs mer
Invitrogen™ EVOS™ 10X Objective, achromat, LWD, faskontrast, 0,25NA/7,45WD
Beskrivning
Detta är ett mål för långa arbetsavstånd (LWD) som är optimerat för avbildning av objektglas, cellodlingsskålar och -kolvar och mikrotiterplattor. Detta är också ett faskontrastobjektiv, vilket gör det användbart för svåra att se, genomskinliga prover. Alla EVOS™ objektiv erbjuder enastående optisk prestanda från synligt ljus till nära infrarött ljus. Det omfattande urvalet av objektiv tillfredsställer behov över hela spektrumet av förstoringar och optiska specifikationer.
Ytterligare egenskaper hos detta EVOS™ mål:
• Förstoring: 10X
• Numerisk bländare: 0,25
• Arbetsavstånd: 7,45 mm
Bildkvalitet
Mikroskopobjektiv kan vara de viktigaste komponenterna i ett optiskt mikroskop eftersom de är ansvariga för primär bildbildning. Bildkvalitet är avgörande för experimentell framgång och ett krav för publicering; EVOS™ mål ger den kvaliteten över det synliga spektrumet till nära infrarött ljus. Denna prestanda är resultatet av åratal av perfektion av objektivtillverkning. EVOS™ objektiv har samma eller bättre numeriska bländare som alla andra tillverkare i samma klass, och det breda urvalet innebär att du har valmöjligheter för dina bildbehov.
Objektiva klasser
Achromat-objektiv är perfekta för allmänna applikationer, med standardkorrigering av färg och fokus.
Fluoritobjektiv ger utmärkt upplösning och är gjorda med högre numeriska bländaröppningar än achromatobjektiv, vilket resulterar i ljusare fluorescenssignal och bildåtergivning med högre kontrast. Den högre optiska kvaliteten minskar avsevärt optiska aberrationer, och korrigeringar för färg och fokus är på högre nivåer än achromat-objektiv. Fluoritobjektiv är idealiskt lämpade för fluorescens och krävande applikationer för genomsläppt ljus, där den högre kontrasten gör dem idealiska för färgavbildning.
Apochromat-objektiv tillverkas med de högsta nivåerna av upplösning, fluorescensljusstyrka och kontrast; kromatiska aberrationer är nästan eliminerade. De rekommenderas för de mest krävande applikationerna, särskilt vid förstoringar på 60x och högre. Apokromatiska objektiv är det bästa valet för att ta färgbilder i vitt ljus.
Objektiv för ljusfältskontrast kontra faskontrast
Brightfield är den mest grundläggande formen av ljusmikroskopi och åstadkoms genom provabsorption av ljus. Ett område med högre densitet i ett prov kommer att absorbera mer ljus, vilket ökar kontrasten i dessa områden.
Faskontrastobjektiv är mest användbara för svårsedda, genomskinliga prover. Denna kontrastmetod åstadkoms genom att omvandla fasförskjutningar, orsakade av ljus som passerar genom ett genomskinligt prov, till ljusstyrkeförändringar (dvs. kontrast).
Långt arbetsavstånd kontra täckglaskorrigerade objektiv
Objektiv för långa arbetsavstånd (LWD) är optimerade för användning genom kärl med en nominell väggtjocklek på 0,9-1,5 mm. Detta inkluderar kärl som vanligtvis används i cellodling och cellbaserade analyser, såsom objektglas, cellodlingsskålar och -kolvar, mikrotiterbrunnsplattor, etc. Täckglaskorrigerade objektiv är optimerade för användning genom #1,5 täckglas (tjocklek ca 0,17 mm). Dessa objektiv har en högre förstoring/NA-förhållande och ger högre upplösning jämfört med LWD-objektiv.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Objektiv lins |
| Produktlinje | EVOS |
| För användning med (utrustning) | EVOS™ M5000, EVOS™ M7000, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL färgbildsystem, EVOS™ FL Auto Imaging System, EVOS™ XL bildsystem |
| Inkluderar | Kärl, rutschbanor, cellodlingsskålar, kolvar, Microtiter Brunn plattor |
| Linstyp | 10x achromat, PH, LWD, 0,25NA/7,45WD |
| Förstoring | 10X |
| Kvantitet | 1 mål |
| Frakt skick | Rumstemperatur |