Läs mer
EVOS™ EVOS™ 40X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
RMS-gängade objektiv med 45 mm parfokalt avstånd
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Objektiv lins |
| Produktlinje | EVOS |
| För användning med (utrustning) | EVOS™ FL färgbildsystem, EVOS™ XL bildsystem, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System |
| Linstyp | Planera Fluorit |
| Förstoring | 40X |
| Numerisk bländare | 0.65 |
| Kvantitet | 1 vardera |