Läs mer
Isofield™ Exa 230 validerad steril öronögla renrumsansiktsmask med klämma - Kompatibel med klass A/B
:
Storlek: Bred
Beskrivning
- Validerad steril öronögla för renrumsansiktsmask med klämma
- 230 mm längd med formbar noslist
- 3-lagers non-woven konfiguration
- Mycket effektiv bakterie- och partikelfiltrering
- Gammastrålning, minst 25 kGy
- Sterilitetssäkringsnivå 10-6
- Partikelavskiljning (Helmke trumma) Kategori I Individuellt förpackade påsar tryckta med IPA-resistent bläck för att bibehålla spårbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Vitt |
| Fästtyp | Öronöglor |
| Material | Polyeten, polypropen |
| Storlek | Bred |
| Sterilitet | Sterila |
| Stil | Plisserad |