Läs mer
Memmert™ Excellent Series Water Baths
Produktkod. 10195892 Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Inkluderar:
med cirkulationspump
utan cirkulationspump
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10195892
Brand: Memmert™ WNE22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Protect laboratory and samples, even at high temperatures. Memmert™ Excellent Series Water Baths offer multiple temperature protection through corrosion-resistant stainless steel and precise electronics.
  • Fuzzy supported PID microprocessor controller
  • Digital display
  • 2 x PT100 sensors
  • Calibration facility on controller
  • Audio and visual alarm
  • Over-temperature protection
  • Shaking device option
Specifikationer
Controllertyp Fuzzy-supported PID-microprocessor controller
Kapacitet (metrisk) 22 l
Certifikat och efterlevnad CE, VDE, GS
Visa Digital LED
För användning med (applikation) For mining, food and beverage, temperature control
Inkluderar utan cirkulationspump
Material Stainless Steel
Modell WNE 22
Temperatur (metrisk) Max 95°C
Temperaturupplösning ±0.1°C
Längd (metrisk) 578 mm
Längd (metrisk) Interiör 350 mm
Bredd (metrisk) 436 mm
Bredd (metrisk) Interiör 290 mm
Höjd (metrisk) 296 mm
Höjd (metrisk) interiör 220 mm
Djup (metrisk) interiör 350 mm
Fraktvikt (metrisk) 20 kg
Vikt (metrisk) 16 kg
Spänning 230 V
Wattal 2 kW
Frekvens 50/60 Hz