Läs mer
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™Express PCR-produktrengöringsreagens
Produktkod. p-7092196
Antal reaktioner:
100
2000
480 reaktioner, remsa med 8 rör
500
5000
missing translation for 'unitSize'
2000 reaktioner
480 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Product Code. 15543677
missing translation for 'mfr': Applied Biosystems™ 75001.1.ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tar bort överflödiga primers och dNTPs. Stör inte nedströmsapplikationer.
  • Blandning av två hydrolytiska enzymer, ett modifierat exonukleas I och räkor alkaliskt fosfatas (SAP ), i en speciellt formulerad buffert
  • En-rör, ettstegs PCR-rensning
  • Fem minuters protokoll
  • Enkelrör, 8-rörsremsor och 96-brunnars plattformat erbjuder flexibilitet från manuell pipettering till automatiserade arbetsflöden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring -20 °C
Antal reaktioner 500