Läs mer
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HT29 cell line)
Produktkod. 18623800 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
2 x 100 μg-flaskor
2 x 30 μg-flaskor
6 x 100 μg-flaskor
6 x 30 μg-flaskor
Produktkod. 18623800
Brand: Novus Biologicals™ NBP311685600ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Koncentration LYOPH
Kvantitet 6 x 100 μg-flaskor