Läs mer
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HT29 cell line)
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
2 x 100 μg-flaskor
2 x 30 μg-flaskor
6 x 100 μg-flaskor
6 x 30 μg-flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. |
| Koncentration | LYOPH |
| Kvantitet | 2 x 30 μg-flaskor |