Läs mer
Gibco™ ExpiSf™ Proteinproduktionssats
Beskrivning
The ExpiSf Protein Production Kit is designed to significantly boost protein expression from high-density suspension cultures of Sf9 insect cells. The kit includes the chemically defined, animal origin-free ExpiSf Enhancer and ExpiSf CD Medium, which together power the highest possible level of protein expression from baculovirus-infected ExpiSf9 Cells.
- Ger mer än 80 % mer proteinutbyte i högdensitetssuspension Sf9-cellkultur än ExpiSf CD Medium ensam
- Inkluderar ExpiSf Enhancer, som är speciellt utformad för att fungera tillsammans med ExpiSf CD-medium för att avsevärt öka proteinuttrycket från baculovirusinfekterade insektscellkulturer
- Visar direkt skalbarhet av baculovirusinfektion från odlingsvolymer på 4 ml i plattor med djupa brunnar till> 3 L i skakflaskor
De ExpiSf Protein Production Kit är speciellt utformat för att fungera med ExpiSf9 Celler (kat. nr. A35243) i ExpiSf Uttryckssystem. Satsen räcker till ExpiSf Enhancer och ExpiSf CD-medium för att infektera 1 L, 10 L eller 50 L kultur. ExpiSf CD Medium finns också att köpa separat (kat. nr. A3767802).
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Media och reagenser, ExpiSf CD Meidum och ExpiSf Enhancer |
| Kvantitet | 1 L (ExpiSf CD-medium), 4 x 1 mL (ExpiSf Enhancer) |
| Innehåll och lagring | 1000 ml flaska ExpiSf CD Medium, förvara i mörker vid 2 C °till 8 °C; 4 x 1 ml ExpiSf Enhancer, lagra (vid 2 °C till 8 °C; Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum) |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, proteinfri, serumfri |
| Kompatibla celler | Insektsceller |
| Formatera | Vätska |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Uttrycksmekanism | Cellbaserat uttryck |
| Uttryckssystem | Baculovirus |
| Produktlinje | ExpiSf |