Läs mer
Gibco™ ExpiSf™ Proteinproduktionssats
Produktkod. 15839126
Kvantitet:
1 L (ExpiSf CD-medium), 4 x 1 mL (ExpiSf Enhancer)
10 L (ExpiSf CD-medium), 40 ml (ExpiSf Enhancer)
5 x 10 L (ExpiSf CD-medium), 5 x 40 mL (ExpiSf Enhancer)
6 x 1000 ml (ExpiSf CD-medium), 4 x 1 mL (ExpiSf Enhancer)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15839126
Brand: Gibco™ A3767807
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gibco™ ExpiSf™ Protein Production Kit är utformat för att avsevärt öka proteinuttrycket från högdensitetssuspensionskulturer av Sf9-insektsceller med hjälp av ExpiSf Uttryckssystem.
The ExpiSf Protein Production Kit is designed to significantly boost protein expression from high-density suspension cultures of Sf9 insect cells. The kit includes the chemically defined, animal origin-free ExpiSf Enhancer and ExpiSf CD Medium, which together power the highest possible level of protein expression from baculovirus-infected ExpiSf9 Cells.
  • Ger mer än 80 % mer proteinutbyte i högdensitetssuspension Sf9-cellkultur än ExpiSf CD Medium ensam
  • Inkluderar ExpiSf Enhancer, som är speciellt utformad för att fungera tillsammans med ExpiSf CD-medium för att avsevärt öka proteinuttrycket från baculovirusinfekterade insektscellkulturer
  • Visar direkt skalbarhet av baculovirusinfektion från odlingsvolymer på 4 ml i plattor med djupa brunnar till> 3 L i skakflaskor
De ExpiSf Protein Production Kit är speciellt utformat för att fungera med ExpiSf9 Celler (kat. nr. A35243) i ExpiSf Uttryckssystem. Satsen räcker till ExpiSf Enhancer och ExpiSf CD-medium för att infektera 1 L, 10 L eller 50 L kultur. ExpiSf CD Medium finns också att köpa separat (kat. nr. A3767802).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Media och reagenser, ExpiSf CD Meidum och ExpiSf Enhancer
Kvantitet 10 L (ExpiSf CD-medium), 40 ml (ExpiSf Enhancer)
Innehåll och lagring 10 L påse ExpiSf CD Medium, förvara i mörker vid 2 C °till 8 °C; 40 ml ExpiSf Enhancer, lagra (vid 2 °C till 8 °C; Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum)
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, proteinfri, serumfri
Kompatibla celler Insektsceller
Formatera Vätska
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Uttrycksmekanism Cellbaserat uttryck
Uttryckssystem Baculovirus
Produktlinje ExpiSf