Läs mer
Cole-Parmer™ Extech™ Digital ljudnivåmätare
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Visningstyp:
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Digital display inkluderar 0,1 dB upplösning plus analogt stapeldiagram för enkel läsbarhet. MAX Hold-funktionen lagrar den högsta dB-nivån som uppnåtts och automatisk avstängning sparar batteriets livslängd över tid. Mätaren har ett 40 till 130 dB justerbart mätområde med valbar A/C viktning och snabb/långsam respons. Mikrofonvindruta och fyra AAA-batterier ingår.
Specifikationer
Spécification
| Djup (metriskt) | 44.5 mm |
| Produkttyp | Digital ljudnivåmätare |
| Visningstyp | Digital |
| För användning med (applikation) | För en mängd olika arbetsplatssituationer inklusive övervakning av arbetsplatsmaskiner och kontroller av ljud/larmsystem |
| Höjd (metrisk) | 228.6 mm |
| Mätområde | ±2 dB |
| Upplösning | 0.1 dB |
| Vikt (metrisk) | 215 g |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu