Läs mer
Memmert™ Utökat övertemperaturskydd för UF160
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
UF160 Ugn
Beskrivning
- Åtföljande
- Med integrerad Pt100-sensor
- För modeller med SingleDISPLAY
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | UF160 Ugn |
| Inkluderar | Integrerad Pt100-sensor |