Läs mer
Kolmi Hopen™ Extra starka skoöverdrag i polyeten
Handla allt Medicom Produkter
:
Extra stark polyeten skoskydd; Certifieringar/efterlevnad (Europa): CE, EN ISO 9001; Mått (L x B): 380 x 165 mm; Färg: Vitt; Material: Polyeten; Tjocklek: 80μ m
Beskrivning
- Extremt tåliga, vattentäta överdragsskor
- Förstärkt, 100% polyetenmaterial
- Kan även användas utomhus
- Tål vått eller grovt underlag
- God mekanisk motståndskraft mot nötning och vissa kemikalier
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyeten |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Tjocklek | 80μ m |
| För användning med (applikation) | Medicin, industri, laboratorium |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE, EN ISO 9001 |
| Förpackningsmängd | 400/Cs. |
| Mått (L x B) | 380 x 165 mm |