Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorer Enl. till Twisselmann
Standard konisk fogbotten:
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Extraktorhuvud med vakuummantel
- Tillverkad av DURAN™ slang
- Twisselmann kondensor (förbättrad) med gänga GL 14
- Rundbottnad kolv
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Material | Duran Glas |
| Standard konisk fogbotten | NS 29/32 |