Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Hydrazid-Biotin
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Beskrivning
Thermo Scientific™ EZ-Link Hydrazid-Biotin är det kortaste och enklaste hydrazidaktiverade biotinyleringsreagenset för märkning av glykoproteiner och andra kolhydratinnehållande föreningar med oxiderbara sockerarter eller aldehyder.
Höjdpunkter:
- Kolhydratreaktiv
- Kortare distansarm än Biotin-LC-Hydrazide
- Måste lösas i DMSO (50 mM) innan tillsättning till vattenhaltig buffert
- Använd vid pH 4-6 för att slutföra kopplingsreaktionen
- Bildar hydrazonbindning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hydrazid-Biotin |
| Kvantitet | 100 mg |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C. |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Cellpermeabilitet | Cellpermeant |
| Kemisk reaktivitet | Karboxylsyra, Keton, Aldehyd |
| Reaktiv del | Amin, Hydrazid |
| Löslighet | DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Etikett eller färgämne | Biotin |
| Spacer | Kort |
| Visa mer |