Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-biotin
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Conditionnement:
1g
25mg
50mg
Description
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG 4 -Biotin är ett pegylerat, vattenlösligt reagens för enkel och effektiv biotinmärkning av antikroppar, proteiner och andra primära amininnehållande makromolekyler.
- Proteinmärkning - biotinylatantikroppar eller andra proteiner för detektion eller rening med streptavidinsonder eller hartser
- Aminreaktiv - reagerar med primära aminer (-NH2), såsom sidokedjan av lysiner (K) eller aminoterminalerna av polypeptider
- Pegylerad - distansarm innehåller en hydrofil, 4-enheter, polyetylenglykol (PEG) grupp
- Förbättrar lösligheten - pegylering ger vattenlöslighet till den biotinylerade molekylen, vilket hjälper till att förhindra aggregering av biotinylerade antikroppar lagrade i lösning
- Irreversibel - bildar permanenta amidbindningar; distansarm kan inte klyvas
- Lång räckvidd - distansarm (total längd läggs till målet) är 29 ångström; detta minskar steriskt hinder vid bindning till avidinmolekyler
Spécification
Spécification
| Beskrivning | EZ-Link NHS-PEG4-biotin |
| Produkttyp | NHS-PEG4-biotin |
| Kvantitet | 25 mg |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Cellpermeabilitet | Cellogenomtränglig |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester, NHS-ester |
| Löslighet | DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid), Vatten |
| Etikett eller färgämne | Biotin |
| Afficher plus |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu