Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin, inget vägningsformat
Produktkod. 11811205 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
8 x 1 mg
100 mg
10 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
Paket med 8
Produktkod. 11811205
Brand: Thermo Scientific™ 21331
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin No-Weigh™ Format är ett vattenlösligt, NHS-ester biotinyleringsreagens vars distansarm inkluderar en klyvbar disulfidbindning för reversibel märkning av proteiner och cellytor primära aminer.
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin möjliggör enkel och effektiv biotinmärkning av antikroppar, proteiner och alla andra primära amininnehållande biomolekyler i lösning.
Höjdpunkter:
  • Klyvbar analog av Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Kan ta bort biotinmärkning genom att klyva disulfidbindning med disulfidbindning med reduktionsmedel, såsom DTT
  • Idealisk för affinitetsreningsexperiment som kräver effektiv eluering från immobiliserade avidinbärare (klyvning av disulfidbindning frisätter proteiner)
  • Lång distansarm minskar steriskt hinder för bindningsinteraktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin
Produkttyp Sulfo-NHS-SS-Biotin
Kvantitet 100 mg
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Produktlinje EZ-Link
Cellpermeabilitet Cellogenomtränglig
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester, Sulfo-NHS-ester
Löslighet DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid), Vatten
Etikett eller färgämne Biotin
Spacer Mellanlängd, klyvbar
Etiketttyp Biotin& Analoger