Läs mer
Julabo™ F-serien recirkulerande kylbad med luftkompressor
Produktkod. 15194342
Kapacitet (metrisk):
2.6 L
7.5 L
9.5 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15194342
Brand: Julabo™ 9620050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver mycket lite laboratorieutrymme och har mycket låga upphandlingskostnader. Julabo™ F-serien recirkulerande kylbad med luftkompressor är ett utmärkt sätt att ersätta dyra system baserade på rinnande kranvatten och är idealiska för grundläggande kylningsuppgifter.
  • Miljövänlig drift med låg energiförbrukning
  • Kompakt design
  • Stänksäker membranknappsats med LED-temperaturdisplay
  • Enkel påfyllning och tömning
  • Påfyllningsnivåindikator
  • Kan användas med vatten, vatten/glykol, Julabo Thermal G
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 7.5 L
Certifikat och efterlevnad CE
Kylkapacitet 0,25 kW vid 0 °C, 0,3 kW vid 5 °C, 0,4 kW vid 10 °C, 0,5 kW vid 20 °C (medeletanol)
Flödeshastighet 24 l/min.
Temperaturområde 0 °C till 40 °C
Max. Tryck 7,25 psi
Modell F500
Kylmedel R134A
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Längd (metrisk) 44 cm
Bredd (metrisk) 37.5 cm
Höjd (metrisk) 59 cm
Fraktvikt (metrisk) 49.44 kg
Vikt (metrisk) 34 kg
Elektriska krav 115/230 V 60 Hz
Spänning 115/230 V
Frekvens 60 Hz