Läs mer
Julabo™ F-serien recirkulerande kylbad med luftkompressor
Produktkod. 15214373
Kapacitet (metrisk):
2,6 l
7,5 l
9,5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15214373
Brand: Julabo™ 9620100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver mycket lite laboratorieutrymme och har mycket låga upphandlingskostnader. Julabo™ F-serien recirkulerande kylbad med luftkompressor är ett utmärkt sätt att ersätta dyra system baserade på rinnande kranvatten och är idealiska för grundläggande kylningsuppgifter.
  • Miljövänlig drift med låg energiförbrukning
  • Kompakt design
  • Stänksäker membranknappsats med LED-temperaturdisplay
  • Enkel påfyllning och tömning
  • Påfyllningsnivåindikator
  • Kan användas med vatten, vatten/glykol, Julabo Thermal G
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 9,5 l
Certifikat och efterlevnad CE
Kylkapacitet 0,35 kW vid 0 °C, 0,55 kW vid 5 °C, 0,7 kW vid 10 °C, 1 kW vid 20 °C (medeletanol)
Flödeshastighet 23 l/min.
För användning med (utrustning) För enkla kyluppgifter
Temperaturområde 0 °C till 40 °C
Max. Tryck 14,5 psi
Modell F1000
Kylmedel R134A
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Längd (metrisk) 49.02 cm
Bredd (metrisk) 37.59 cm
Höjd (metrisk) 64 cm
Fraktvikt (metrisk) 60.78 kg
Vikt (metrisk) 45 kg
Elektriska krav 115/230 V 60 Hz
Spänning 115/230 V
Frekvens 60 Hz