Läs mer
Julabo™ F-serien recirkulerande kylbad med luftkompressor
Kapacitet (metrisk):
2,6 l
7,5 l
9,5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Miljövänlig drift med låg energiförbrukning
- Kompakt design
- Stänksäker membranknappsats med LED-temperaturdisplay
- Enkel påfyllning och tömning
- Påfyllningsnivåindikator
- Kan användas med vatten, vatten/glykol, Julabo Thermal G
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2,6 l |
| Certifikat och efterlevnad | UL-listad och NRTL-märkt |
| Kylkapacitet | 0,09kW vid -5 °C, 0,18kW vid 0 °C, 0,21kW vid 5 °C, 0,22kW vid 10 °C, 0,25kW vid 20 °C (Me |
| Flödeshastighet | 15 l/min. |
| Temperaturområde | -10 °C till +40 °C |
| Max. Tryck | 50,7 psi |
| Modell | F250 |
| Kylmedel | R134A |
| Temperaturnoggrannhet | ±0,5 °C |
| Temperaturstabilitet | ±0,5 °C |
| Visa mer |