Läs mer
Eppendorf™ F1.5 modell ThermoMixer™
Produktkod. p-8009208 Handla allt Eppendorf Produkter
Innehåll och lagring:
1,5 ml Smartblock
Med Smartblock för platta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13598460
Brand: Eppendorf™ 5384000012
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd denna PCR-maskin för transformation av bakteriestammar och plasmider. Eppendorf™ F1.5 modell ThermoMixer™ har ett fast block för 0,5/1,5/2,0 ml rör och plattor. Förebyggande av kondensatbildning i små kärl kan uppnås med det uppvärmda locket Eppendorf ThermoTop (tillval).
  • Anti-spill-teknik förhindrar att locket blir vått och korskontaminering
  • Uppvärmning och blandning i 0,5/1,5/2,0 ml reaktionskärl (F0,5/F1,5/F2,0) eller plattor (FP)
  • Upp till 1 500 rpm (F1,5/F2,0) eller 2 000 rpm (F0,5/FP) för effektiv provblandning
  • Enastående 2DMix-Control-teknik resulterar i utmärkt blandningsprestanda
  • Fördefinierade temperaturknappar (37°C, 42°C, 56°C och 95 C)°för enkel och intuitiv användning
  • Mycket snabb uppvärmningshastighet på upp till 18°C/min, vilket minskar din väntetid
  • Eppendorf PhysioCare Concept ger ergonomisk design och drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet Max.± 0,5 °C vid 20 °C till 45 °C
Innehåll och lagring 1,5 ml Smartblock
Temperaturområde (metriskt) 1 °C till 100 C
För användning med (applikation) Van vid transformation av bakteriestammar och plasmider
Inkluderar USB-gränssnitt
Modell ThermoMixer F1.5
Hastighet 300 till 1500 rpm
Bredd (metrisk) 206 mm
Höjd (metrisk) 170 mm
Djup (metriskt) 304 mm
Elektriska krav 220 till 240 V, 50/60 Hz, 200 W
Spänning 220 till 240 V
Frekvens 50 till 60 Hz