Läs mer
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Enkanalspipetter med fast volym
Beskrivning
Med det extra förtroendet av ClipTip teknologin är dessa pipetter idealiska för användning i fastställda protokoll som kräver en specifik volym samtidigt som de ger låga fäst- och utstötningskrafter.
Bekymmersfri pipettering är äntligen här med den enda spetsen som klipper.
Förseglad i säkerhet av ClipTip Teknologi. Känn skillnaden.
Eliminera frustrationen av att slå spetsar på din pipett
Med en lätt beröring klipps varje spets säkert på pipetten.
Minska risken för lösa eller läckande spetsar När
ClipTip pipettspetsarna är på, de är förseglade och kommer inte att lossna. De ClipTip pipetteringssystem förblir förseglat tills du bestämmer dig för att mata ut spetsar, även i de mest omfattande tillämpningarna, inklusive flera spetsberöringar och blandningscykler.
Möjliggöra konsekvent och reproducerbar pipettering från användare till användare.
Resultat av högre kvalitet och effektivare forskning. Läs mer
Ergonomiskt beröringsfritt Lättviktshandtagsdesign
kombinerat med låg kolv, spetsfäste och utkastningskrafter hjälper till att minska risken för upprepade belastningsskador
Säkert volymlås Den
säkra volyminställningen förhindrar oönskad volymdrift under drift. Lyft helt enkelt upp kolven för att ställa in volymen och tryck ner för att låsa på plats med minimal ansträngning.
Justerbar komfort The 120
° justerbart fingerstöd– för både höger- och vänsterhänt förarkomfort– låter handen slappna av under pipetteringscykler.
Förbättrad pipettering av små volymer
Ny 0.1-2μ L-modell och förbättrade versioner 1-10μ L-modeller tillåter optimerad prestanda i dina applikationer med små volymer.
Brett urval av ClipTip Pipettspetsar Kompatibla
storlekar med F1-ClipTip pipetter: 12,5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext och 1000 μL
Livstidsgaranti Med bekväm
onlineregistrering och kan variera beroende på land.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | ClipTip 1 000 |
| Beskrivning | F1-ClipTip Fast volym |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Pipett med fast volym |
| Volym (metrisk) | 500 μL |