Läs mer
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Flerkanaliga pipetter
Produktkod. 15501945
Volym (metrisk):
1 till 10 μl
1 till 10μ l
10 till 100μ l
30 till 300μ l
5 till 50μ l
Antal kanaler:
8
12
Kompatibla tips:
ClipTip 12.5 Ext
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 50
Klipptips 20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15501945
Brand: Thermo Scientific™ 4661150N
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lås spetsar stadigt på plats med ClipTip teknik och säkerställer en fullständig tätning på varje kanal med minimal spetsfäste och utstötningskrafter Thermo Scientific™ Flerkanaliga pipetter.
Lås spetsarna stadigt på plats med Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Flerkanaliga pipetter, som använder ClipTip™ tips som bara matas ut när du har för avsikt att göra det. De ClipTip teknologin erbjuder extremt låga spetsfäste och utstötningskrafter och en komplett tätning på varje kanal. Detta kan förbättra reproducerbarheten av dina resultat. Förbättrad volymjustering möjliggör en tyst, enkel och ergonomisk användarupplevelse.
Worry-free pipetting is finally here with the only tip that clips.
Sealed in security of ClipTip Technology. Feel the difference.
Eliminate the frustration of banging tips on your pipette
With a light touch, each tip is clipped securely on the pipette.
Reduce the risk of loose or leaking tips
When ClipTip pipette tips are on, they are sealed and will not loosen. The ClipTip pipetting system remains sealed until you decide to eject tips, even in the most comprehensive applications, including multiple tip touches and mixing cycles.
Enable consistent and reproducible pipetting from user to user
Higher-quality results and more efficient research. Learn more
Ergonomically In-touch
Lightweight handle design combined with low plunger, tip attachment and ejection forces help reduce the risk of repetitive strain injuries
Secure Volume Lock
The secure volume setting prevents undesirable volume drift during operation. Simply lift the plunger up to set volume and press down to lock in place with minimum effort.
Adjustable Comfort
The 120° adjustable finger rest – for both right- and left-handed operator comfort – allows the hand to relax during pipetting cycles.
Improved small volume pipetting
New 0.1-2 μL model and improved versions 1-10 μL models allow optimized performance in your small volume applications.
Wide Selection of ClipTip Pipette Tips
Compatible sizes with F1-ClipTip pipettes: 12.5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext and 1000μL
Life-time Warranty
With convenient online registration, and may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kompatibla tips Klipptips 20
Beskrivning F1-ClipTip
Färg Pink
För användning med ClipTip™ 20
Antal kanaler 12
Produktlinje F1-ClipTip
Typ Pipette
Volym (metrisk) 1 till 10 μl
Ökar 0.02μL