Läs mer
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Flerkanaliga pipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15521945
Volym (metrisk):
1 till 10 μl
1 till 10μ l
10 till 100μ l
30 till 300μ l
5 till 50μ l
Antal kanaler:
8
12
Kompatibla tips:
ClipTip 12.5 Ext
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 50
Klipptips 20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15521945
Brand: Thermo Scientific™ 4661170N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lås spetsar stadigt på plats med ClipTip teknik och säkerställer en fullständig tätning på varje kanal med minimal spetsfäste och utstötningskrafter Thermo Scientific™ Flerkanaliga pipetter.
Lås spetsarna stadigt på plats med Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Flerkanaliga pipetter, som använder ClipTip™ tips som bara matas ut när du har för avsikt att göra det. De ClipTip teknologin erbjuder extremt låga spetsfäste och utstötningskrafter och en komplett tätning på varje kanal. Detta kan förbättra reproducerbarheten av dina resultat. Förbättrad volymjustering möjliggör en tyst, enkel och ergonomisk användarupplevelse.
Bekymmersfri pipettering är äntligen här med den enda spetsen som klipper.
Förseglad i säkerhet av ClipTip Teknologi. Känn skillnaden.
Eliminera frustrationen av att slå spetsar på din pipett
Med en lätt beröring klipps varje spets säkert på pipetten.
Minska risken för lösa eller läckande spetsar När
ClipTip pipettspetsarna är på, de är förseglade och kommer inte att lossna. De ClipTip pipetteringssystem förblir förseglat tills du bestämmer dig för att mata ut spetsar, även i de mest omfattande tillämpningarna, inklusive flera spetsberöringar och blandningscykler.
Möjliggöra konsekvent och reproducerbar pipettering från användare till användare.
Resultat av högre kvalitet och effektivare forskning. Läs mer
Ergonomiskt beröringsfritt Lättviktshandtagsdesign
kombinerat med låg kolv, spetsfäste och utkastningskrafter hjälper till att minska risken för upprepade belastningsskador
Säkert volymlås Den
säkra volyminställningen förhindrar oönskad volymdrift under drift. Lyft helt enkelt upp kolven för att ställa in volymen och tryck ner för att låsa på plats med minimal ansträngning.
Justerbar komfort The 120
° justerbart fingerstöd– för både höger- och vänsterhänt förarkomfort– låter handen slappna av under pipetteringscykler.
Förbättrad pipettering av små volymer
Ny 0.1-2μ L-modell och förbättrade versioner 1-10μ L-modeller tillåter optimerad prestanda i dina applikationer med små volymer.
Brett urval av ClipTip Pipettspetsar Kompatibla
storlekar med F1-ClipTip pipetter: 12,5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext och 1000 μL
Livstidsgaranti Med bekväm
onlineregistrering och kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips ClipTip 200
Beskrivning F1-ClipTip
Färg Gul
Antal kanaler 12
Produktlinje F1-ClipTip
Typ Pipett
Volym (metrisk) 10 till 100μ l
Ökar 0,2 μl