missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- För tre temperaturvärden: 100 °C, 160 °C och 220 °C
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | UF160 Ugn |
| Beskrivning | Mätpunkt kammarcentrum |
| Kalibreringstyp | Certifikat för 3 temperaturer |
| Produkttyp | Standard Works Calibration Certificate |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering