Läs mer
3M™ Fahrenheit™ Skyddsglasögon
Handla allt 3M Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Mjuka, kristallklara glasögon i PVC-ram med ett brett stödområde runt hela ansiktet för att öka komforten.
- Specifik kanal på sidan av ramen för att rymma tinningen av receptbelagda ramar.
- Modellen passar bra med receptbelagda glasögon.
- Speciellt pannband i neopren för god kemikaliebeständighet och enkel rengöring.
- Speciellt utformad för att bära avrivningsfolier.
- En ersättningsremsa ingår.
- Anti-Fog-beläggning för att minska imma på linsen.
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| För användning med (applikation) | Bygg, livsmedelsindustri |
| Pannbandsmaterial | Neopren |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Ventilationsdetaljer | Indirekt ventilation |
| Material | Polypropen, PVC |
| Linsmaterial | Acetat |
| Ramtyp | Mjuk ram |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion