Läs mer
Falcon™ FluoroBlok™ HTS 96-Well Insert Systems
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-154629 Handla allt Corning Produkter
Porstorlek:
3 μm
8μ m
Kvantitet:
1/Cs.
5/ask
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Artikelnummer. 10316182
Marke: Falcon™ 351161
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Förenkla detektion av migrerande fluorescensmärkta celler. Falcon™ FluoroBlok™ 96 Well HTS Insert Systems är designade med en unik ljustät PET membran som blockerar transmissionsljuset inom området 400 till 700 nm.
  • En lösning för automatiserade cellbaserade studier med hög genomströmning av kemotaxi, migration och invasion
  • Öka produktiviteten för cellmigration och invasionsanalys med förenklad fluorescensdetektion och realtidsanalys
  • Förenkling av kemotaxi, cellmigration och invasionsanalyser
  • Standardteknikplattform tillåter flera protokoll
  • Homogena protokoll för kinetiska avläsningar i realtid
  • Realtidsdetektering utan att demontera eller förstöra insatsen
  • Ökad provgenomströmning
  • Eliminerar behovet av manuell cellskrapning och räkning
  • Automationsvänlig
  • 96 Multiwell formatet är kompatibelt med kommersiella detektorer och vätskehanteringsinstrument
  • Unikt fluorescensblockerande membran
  • Blockerar mer än 99 % av excitations- och emissionsvåglängderna hos fluoroforer som vanligtvis används för att märka celler
De Corning FluoroBlok 96 Multiwell Insert System är en cellkulturanalysplattform designad med automatisering i åtanke. Insatshuset i ett stycke och fluorescensblockerande mikroporöst membran (tillgängligt i 3.0 och 8.0μ m porstorlekar) möjliggör ökad effektivitet, produktivitet och genomströmning i läkemedelsutvecklingsprocessen. Den nya mottagarplattans design minimerar överhörning mellan brunnarna; 96:ans svarta hölje Multiwell Insert eliminerar praktiskt taget autofluorescens. Dessa funktioner säkerställer fluorescensmätningar som är resultatet av din analys, inte överhörning eller bakgrundssignal.
Bestellinformation
Finns i 3 och μ8 m porstorlekar. Ett stycke 96-Multiwell-insättningssystem (insättningsplatta, 24-brunnars platta eller enbrunnars matarbricka och lock) eller 24-brunnars individuella cellodlingsinsatser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Formatera Standard
Lock Med lock
Kulturområde 0,08 cm 2
Membran PET
Array 8 x 12
Porstorlek 3 μm
Färg Svart
Produkttyp FluoroBlok™ HTS 96-Tja Multiwell Permeabelt stödsystem
För användning med (utrustning) Fluorescensplattaläsare eller inverterat fluorescensmikroskop
Material PET
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Inkluderar Insatsplatta med 96 kvadratisk brunn, platt bottenplatta och lock
nr per ärende 1/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Kvantitet 1/Cs.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt